Få mere at vide
Cyclopentane, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15840611
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15840611 1 L
15830611 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15840611 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8187691000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 287-92-3
Tekniske data
Smeltepunkt -93.3°C
Tæthed 0.75 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 49°C
MDL nummer MFCD00001356
Mængde 1 L
Synonym Cyclopentane, Cyclopentane
Molekylvægt (g/mol) 70.13