Få mere at vide
Cyclopentan, HPLC-grad
Beskrivelse
Cyclopentan anvendes i alle analytiske laboratorier som en vigtig komponent i mobil fase i højtydende væskekromatografi (HPLC) og i væskekromatografi - massespektrometri (LC-MS).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclopentane |
| Navn note | Indeholder 75 +% cyclopentan. Resten består af C5- og C6-carbonhydrider. |
| Smeltepunkt | °C til 95 °C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.748 |
| Kogepunkt | 47 °C til 49 °C |
| Flammepunkt | -37 °C (-34 °F) |
| Tændingspunkt | 380 °C (716 °F) |
| Lugt | Benzinlignende |
| Brydningsindeks | 1.406 |
| Vis mere |