Få mere at vide
Cyclopentane-d10, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclopentane-d10 |
| CAS | 7426-92-8 |
| Molekylær formel | C5 D10 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Cyclopentane-d10 (6 CI, 7 CI, 8 CI, 9 CI, ACI), Perdeuteriocyclopentane, Cyclopentane-D10 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H10/c1-2-4-5-3-1/h1-5H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2 |
| SMIL | [2 H]C1([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C1([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5-decadeuteriocyclopentane |
| Molekylvægt (g/mol) | 80.195 |
| Formel vægt | 80.141 g/mol |
| Vis mere |