Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclopentane |
| Smeltepunkt | -94,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Tæthed | 0.7500g/mL |
| Kogepunkt | 50,0 °C |
| Flammepunkt | −7 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 96% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | C5H10 |
| Vis mere |