Få mere at vide
Cyclopentane, 97%, extra pure
Artikelnummer. 10540361 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10540361 1 L Glasflaske 1 L
10638143 100 mL Glasflaske 100ml
10686292 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10540361 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 111480010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Cyclopentane, 97%, C5H10, CAS Number-287-92-3, ciclopentano, cyclopentan, cyclopentanes, cyclopentyl group, hsdb 62, hydrocarbons, cyclic c5 and c6, pentamethylene, t86pb90rnu, unii-t86pb90rnu, zyklopentan, 1L, 96% min. (GC), 05, 19, 50.0 deg.C, CHEBI:23492, White, 0.7500g/mL, 206-016-6, -7 deg.C | CAS: 287-92-3 | C5H10 | 70.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 287-92-3
Molekylær formel C5H10
Molekylvægt (g/mol) 70.15
MDL nummer MFCD00001356
InChI nøgle RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentamethylene, ciclopentano, cyclopentan, zyklopentan, unii-t86pb90rnu, hsdb 62, t86pb90rnu, cyclopentanes, cyclopentyl group, hydrocarbons, cyclic c5 and c6
PubChem CID 9253
ChEBI CHEBI:23492
IUPAC navn cyclopentan
SMIL C1CCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopentane
Smeltepunkt -94.0°C
Farve Hvid
Tæthed 0.7500g/mL
Kogepunkt 50.0°C
Flammepunkt −7°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C5H10
Brydningsindeks 1.4050 to 1.4070
Mængde 1 L
Beilstein 05, 19
Rester efter fordampning 0.01 % max.
Merck Index 15, 2736
Specifik vægtfylde 0.75
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,alcohol,ether and,most hydrocarbon solvents
Viskositet 0.44 mPa.s (20°C)
Formel vægt 70.15
Procent renhed 97%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Pulver