Få mere at vide
Cyclopentan, 95%
Artikelnummer. 11457706
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11457706 500 mL 500ml
11447706 100 mL 100ml
11467706 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11457706 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14697.AP
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 287-92-3 | C5H10 | 70,135 g/mol
Cyclopentan bruges som grønt blæsemiddel og involveret i produktionen af polyurethan isoleringsskum, som bruges i køleskabe, frysere, vandvarmere, byggeplader, isolerede rør og tage. Som et smøremiddel finder det anvendelse i computerharddiske og udstyr i det ydre rum på grund af dets lave flygtige natur. Det er bredt anvendeligt til fremstilling af harpiks, klæbemidler og farmaceutiske mellemprodukter. Det er et tilsætningsstof i benzin. Da det er en halogenfri forbindelse og har nul-ozonnedbrydningspotentiale, erstatter det det konventionelt anvendte chlorfluorcarbon (CFC) i køling og termisk isolering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cyclopentan anvendes som grønt blæsemiddel og involveret i produktionen af polyurethan isoleringsskum, som bruges i køleskabe, frysere, vandvarmere, byggepaneler, isolerede rør og tage. Som et smøremiddel finder det anvendelse i computerharddiske og udstyr i det ydre rum på grund af dets lave flygtige natur. Det er bredt anvendeligt til fremstilling af harpiks, klæbemidler og farmaceutiske mellemprodukter. Det er et tilsætningsstof i benzin. Da det er en halogenfri forbindelse og har nul-ozonnedbrydningspotentiale, erstatter det det konventionelt anvendte chlorfluorcarbon (CFC) i køling og termisk isolering.
Opløselighed
Blandbar med ethanol, ether og acetone. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Undgå varme, direkte sollys, flammer og gnister. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 287-92-3
Molekylær formel C5H10
Molekylvægt (g/mol) 70.135
MDL nummer MFCD00001356
InChI nøgle RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentamethylene, ciclopentano, cyclopentan, zyklopentan, unii-t86pb90rnu, hsdb 62, t86pb90rnu, cyclopentanes, cyclopentyl group, hydrocarbons, cyclic c5 and c6
PubChem CID 9253
ChEBI CHEBI:23492
IUPAC navn cyclopentan
SMIL C1CCCC1
Specifications
Kemisk navn eller materiale Cyclopentane
Smeltepunkt -95 °C
Tæthed 0.748
Kogepunkt 47 °C til 49 °C
Flammepunkt −37 °C (−34 °F)
Analyseprocentområde 95%
Lugt Benzinlignende
Brydningsindeks 1.406
Mængde 500 mL
FN nummer UN1146
Beilstein 1900195
Merck Index 14,2741
Opløselighedsinformation Blandet med ethanol, ether og acetone. Let blandet med vand.
Formel vægt 70.14
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Cyclopentane
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclopentane