Få mere at vide
Cyclopentan, 95+%, ren
Artikelnummer. 10617284 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10617284 1 L 1 L
10045123 5 L 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10617284 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 397430010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    950.00 DKK
    873.15 DKK / 1 L
    Spare 76.85 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Cyclopentan, 95+%, C5H10, CAS-nummer-287-92-3, pentamethylen, cyclopentaner, hsdb 62, kulbrinter, cyklisk C5 og C6, cyclopentan, t86pb90rnu, unii-t86pb90rnu, ciclopentano, cyclopentylgruppe, zyklopentan, 5L, 95% min. (GC), 50,0 grader. C, CHEBI:23492, Farveløs, 0,7500g/ml, 206-016-6, -7 grader. C | CAS: 287-92-3 | C5H10 | 70,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 287-92-3
Molekylær formel C5H10
Molekylvægt (g/mol) 70.15
MDL nummer MFCD00001356
InChI nøgle RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentamethylene, ciclopentano, cyclopentan, zyklopentan, unii-t86pb90rnu, hsdb 62, t86pb90rnu, cyclopentanes, cyclopentyl group, hydrocarbons, cyclic c5 and c6
PubChem CID 9253
ChEBI CHEBI:23492
IUPAC navn cyclopentan
SMIL C1CCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopentane
Navn note Extra Dry
Smeltepunkt -94,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.7500g/mL
Kogepunkt 50,0 °C
Flammepunkt −7 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C5H10
Brydningsindeks 1,4050 til 1,4070
Mængde 1 L
Rester efter fordampning 0,001% maks.
Merck Index 15, 2736
Specifik vægtfylde 0.75
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i acetone, benzen, alkohol, ether og de fleste kulbrinteopløsningsmidler
Viskositet 0,44 mPa (20 °C)
Formel vægt 70.15
Procent renhed 95+%
Grad Ren
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclopentane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.