Få mere at vide
Cyclopentan, 95+%, ren, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10045123 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10045123 5 L 5 L
10617284 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10045123 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 397430050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Cyclopentan, 95+%, C5H10, CAS-nummer-287-92-3, pentamethylen, cyclopentaner, hsdb 62, carbonhydrider, cyklisk c5 og c6, cyclopentan, t86pb90rnu, unii-t86pb90rnu, cyclopentylano gruppe, cyclopentylano, cyclopentan, 5 95 % min. (GC), 50,0 grader C, CHEBI: 23492, farveløs, 0,7500 g/mL, 206-016-6, -7 grader C
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 287-92-3
Molekylær formel C5H10
Molekylvægt (g/mol) 70.15
MDL nummer MFCD00001356
InChI nøgle RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentamethylene, ciclopentano, cyclopentan, zyklopentan, unii-t86pb90rnu, hsdb 62, t86pb90rnu, cyclopentanes, cyclopentyl group, hydrocarbons, cyclic c5 and c6
PubChem CID 9253
ChEBI CHEBI:23492
IUPAC navn cyclopentan
SMIL C1CCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopentane
Navn note Extra Dry
Smeltepunkt -94.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.7500g/mL
Kogepunkt 50.0°C
Flammepunkt −7°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Plast tromle
Lineær formel C5H10
Brydningsindeks 1.4050 to 1.4070
Mængde 5 L
Rester efter fordampning 0.001% max.
Merck Index 15, 2736
Specifik vægtfylde 0.75
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,alcohol,ether and,most hydrocarbon solvents
Viskositet 0.44 mPa.s (20°C)
Formel vægt 70.15
Procent renhed 95+%
Grad Ren
Fysisk form Væske