Få mere at vide
Cyclopentan, 95+%, ekstra tør, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13128493 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
13128493 1 L Glasflaske 1 L
1 options
Artikelnummer. 13128493 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 397680010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1410.00 DKK
    970.16 DKK / 1 L
    Spare 439.84 DKK
    31% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 287-92-3 | C5H10 | 70,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopentane
Navn note Extra Dry
CAS 287-92-3
Smeltepunkt -94,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.7500g/mL
Kogepunkt 50,0 °C
Flammepunkt −7 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C5H10
Lineær formel C5H10
Brydningsindeks 1,4050 til 1,4070
MDL nummer MFCD00001356
Mængde 1 L
Rester efter fordampning 0,001% maks.
Merck Index 15, 2736
Specifik vægtfylde 0.75
Synonym pentamethylene, ciclopentano, cyclopentan, zyklopentan, unii-t86pb90rnu, hsdb 62, t86pb90rnu, cyclopentanes, cyclopentyl group, hydrocarbons, cyclic c5 and c6
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i acetone, benzen, alkohol, ether og de fleste kulbrinteopløsningsmidler
InChI nøgle RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1CCCC1
IUPAC navn cyclopentan
Molekylvægt (g/mol) 70.15
PubChem CID 9253
ChEBI CHEBI:23492
Viskositet 0,44 mPa (20 °C)
Formel vægt 70.15
Procent renhed 95+%
Grad Ekstra tør
Fysisk form Væske