missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
cyclopentane-1,2-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cyclopentane-1,2-dione |
| CAS | 3008-40-0 |
| Molekylær formel | C5 H6 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6O2/c6-4-2-1-3-5(4)7/h1-3H2 |
| SMIL | O=C1CCCC1=O |
| IUPAC navn | cyclopentane-1,2-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 98.1 |
| Formel vægt | 98.037 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?