missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Cyclopentamine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclopentamine Hydrochloride |
| CAS | 538-02-3 |
| Molekylær formel | C9 H19 N . Cl H |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Cyclopentaneethanamine, N,α-dimethyl-, hydrochloride, Cyclopentamine hydrochloride, Cyclopentaneethanamine, N,α-dimethyl-, hydrochloride, Cyclopentaneethylamine, N,α-dimethyl-, hydrochloride, (±)-Cyclopentamine hydrochloride, 1-Cyclopentyl-2-methylaminopropane hydrochloride, Clopane hydrochloride, N,α-Dimethylcyclopentaneethylamine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H19N.ClH/c1-8(10-2)7-9-5-3-4-6-9;/h8-10H,3-7H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.CNC(C)CC1CCCC1 |
| IUPAC navn | 1-cyclopentyl-N-methylpropan-2-amine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 177.71 |
| Formel vægt | 177.1284 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?