Få mere at vide
Cyclopentadienylzirconium trichlorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357957
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11357957 1 g 1g
11347957 250 mg 250mg
11337957 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11357957 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 020617.03
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34767-44-7
MDL nummer MFCD00015756
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopentadienylzirconium trichloride
Smeltepunkt 210°C (decomposition)
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Følsomhed Moisture Sensitive
Formel vægt 262.66
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Pulver