Få mere at vide
Cyclopentadienylvanadium tetracarbonyl, 97+%
Artikelnummer. 11314929
Skift visning
Mængde:
0.5 g
2 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11314929 0.5 g 0.5g
11304929 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11314929 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 081123.02
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 12108-04-2 | C9H5O4V | 228.076 g/mol
Ansat som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12108-04-2
Molekylær formel C9H5O4V
Molekylvægt (g/mol) 228.076
MDL nummer MFCD00014259
InChI nøgle LIFGJKDEFQAOFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbon monoxide; cyclopentane; vanadium, tetracarbonyl .eta.5-cyclopenta-2,4-dien-1-yl vanadium
PubChem CID 498652
IUPAC navn carbonmonoxid; cyclopentan; vanadium
SMIL [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[V]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopentadienylvanadium tetracarbonyl
Smeltepunkt 138°C
Kogepunkt 80°C to 100°C (0.1 mmHg)(sublimation)
Mængde 0.5 g
FN nummer UN3466
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 228.08
Procent renhed ≥97%
Fysisk form Krystallinsk