Få mere at vide
Cyclopentadienyltitaniumtrichlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080312
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11324899
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 077134.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Precursor for cyclopentadienyltitanium(IV)-komplekser og anvendes som katalysatorer til alkenpolymerisationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1270-98-0
Molekylær formel C5H5Cl3Ti
Molekylvægt (g/mol) 219.31
MDL nummer MFCD00003724
InChI nøgle QOXHZZQZTIGPEV-UHFFFAOYSA-K
Synonym Trichlorocyclopentadienyltitanium
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopentadienyltitanium trichloride
Smeltepunkt 210°C (decomposition)
Farve Gul til Orange
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Formel vægt 219.35
Følsomhed Moisture Sensitive