Få mere at vide
Cyclopentadienyltitaniumtrichlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11324899
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11324899 1 g 1g
11314899 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11324899 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 077134.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 1270-98-0 | Molekylformel: C5H5Cl3Ti | Molekylvægt: 219,31 g/mol
Forløber for cyclopentadienyltitanium(IV)-komplekser og bruges som katalysatorer for alkenpolymerisationer.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1270-98-0
Molekylær formel C5H5Cl3Ti
Molekylvægt (g/mol) 219.31
MDL nummer MFCD00003724
InChI nøgle QOXHZZQZTIGPEV-UHFFFAOYSA-K
Synonym Trichlorocyclopentadienyltitanium
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopentadienyltitanium trichloride
Smeltepunkt 210 °C (dekomponering)
Farve Gul til Orange
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 g
Følsomhed Fugtfølsom
FN nummer UN3261
Formel vægt 219.35