Få mere at vide
Cyclopentadienyltitaniumtrichlorid, 99%
Artikelnummer. 10684902 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10684902 2.5 g Glasflaske 2.5g
10062690 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10684902 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 215770025
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1270-98-0 | C5H5Cl3Ti | 219,36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1270-98-0
Molekylær formel C5H5Cl3Ti
Molekylvægt (g/mol) 219.36
MDL nummer MFCD00003724
InChI nøgle QOXHZZQZTIGPEV-UHFFFAOYSA-K
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopentadienyltitanium trichloride
Smeltepunkt 170 °C
Navn note 99%
Farve Gul til Orange
Fysisk form Krystallinsk pulver og/eller krystaller
Mængde 2.5 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 99%
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer
Formel vægt 219.36
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclopentadienyltitanium trichloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.