Få mere at vide
Cyclopentadienylthallium
Artikelnummer. p-7049306
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11321479
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013958.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 34822-90-7
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34822-90-7
MDL nummer MFCD00134141
Synonym Thallium cyclopentadienide
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopentadienylthallium
Smeltepunkt (decomposition)
Fysisk form Powder
Mængde 1 g
FN nummer UN1707
Formel vægt 269.47
Følsomhed Air Sensitive