Få mere at vide
Cyclopentadienylniobium(V) tetrachloride, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313648
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11313648 250 mg 250mg
11303648 1 g 1g
11393638 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11313648 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039246.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 33114-15-7 | Molecular Formula: C5H5Cl4Nb | Molecular Weight: 299.801 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33114-15-7
Molekylær formel C5H5Cl4Nb
Molekylvægt (g/mol) 299.801
MDL nummer MFCD00070445
InChI nøgle KAWQZSRKEBAOSY-UHFFFAOYSA-J
Synonym niobium 5+ chloride cyclopenta-1,3-dien-1-ide 1/4/1, niobium 5+ ion cyclopenta-1,3-dien-1-ide tetrachloride
PubChem CID 74765428
IUPAC navn cyclopenta-1,3-dien;niobium(5+);tetrachlorid
SMIL C1C=CC=[C-]1.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Nb+5]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopentadienylniobium(V) tetrachloride
Smeltepunkt 180 °C (dekomponering)
Farve Gul til Brun
Mængde 250 mg
FN nummer UN3261
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 299.82
Fysisk form Krystallinsk