Få mere at vide
Cyclopentadienylmolybdæn(V)tetrachlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328518
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11328518 5 g 5g
11318518 250 mg 250mg
11308518 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11328518 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040522.06
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 62927-99-5
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62927-99-5
MDL nummer MFCD00269826
Synonym Tetrachlorocyclopentadienylmolybdenum(V)
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopentadienylmolybdenum(V) tetrachloride
Farve Lilla-Rød
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 302.85
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver