Få mere at vide
Cyclopentadecane, 98%
Artikelnummer. 11434017
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11434017 5 g 5g
11424017 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11434017 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19416.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 295-48-7 | C15H30 | 210,405 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 295-48-7
Molekylær formel C15H30
Molekylvægt (g/mol) 210.405
MDL nummer MFCD00039424
InChI nøgle SRONXYPFSAKOGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym acmc-209h9p
PubChem CID 67525
IUPAC navn cyclopentadecan
SMIL C1CCCCCCCCCCCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopentadecane
Tæthed 0.805
Mængde 5 g
Formel vægt 210.4
Procent renhed 98%