Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Cyclopamine
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18722524
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
18722524 1 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18722524 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1623/1
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Inhibitor of Hedgehog (Hh) signaling
Inhibitor of hedgehog (Hh) signaling, likely via direct inhibition of Smoothened, the accessory protein to the putative Hh receptor Patched. Anticancer and teratogenic in vivo. Depletes stem-like cancer cells in glioblastoma and blocks tumor engraftment. Can also be used to induce differentiation of human embryonic stem cells (hESCs) into hormone-expressing endocrine cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopamine
CAS 4449-51-8
Mængde 1 mg
Molekylær formel C27H41NO2
Formel vægt 411.63
Renhed >97%
Molekylvægt (g/mol) 411.63