Få mere at vide
Cyclopamine, 99%
Artikelnummer. 15484109
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15484109 25 mg
15494109 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15484109 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61528.MB
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4449-51-8 | C27H41NO2 | 411.63 g/mol
Cyclopamin, bruges som en hedgehog [Hh] signalvej og Smo-hæmmer. Det udtømmer stamlignende cancerceller i glioblastom og blokerer tumorengraftment. Kan også bruges til at inducere differentiering af humane embryonale stamceller (hESC'er) til hormonudtrykkende endokrine celler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cyclopamin, bruges som en hedgehog [Hh] signalvej og Smo-hæmmer. Det udtømmer stamlignende cancerceller i glioblastom og blokerer tumorengraftment. Kan også bruges til at inducere differentiering af humane embryonale stamceller (hESC'er) til hormonudtrykkende endokrine celler.
Opløselighed Opløseligt i ethanol (
5 mg/ml varm), DMSO (4 mg/ml), DMF (10 mg/ml), methylenchlorid, chloroform, methanol (7 mg/ml) og benzen.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur: 2 - 8 °C. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4449-51-8
Molekylær formel C27H41NO2
Molekylvægt (g/mol) 411.63
MDL nummer MFCD01735266
InChI nøgle QASFUMOKHFSJGL-LAFRSMQTSA-N
Synonym cyclopamine, 3b,23b-17,23-epoxy-11-deoxoveratraman-3-ol
PubChem CID 122130428
SMIL C[C@@H]1[C@@H]2NC[C@@H](C)C[C@H]2O[C@]11CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC2=C1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclopamine
Smeltepunkt 234°C to 237°C
Farve Hvid
Mængde 25 mg
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol (5mg/ml warm),DMSO (4mg/ml),DMF (10mg/ml),methylene chloride,chloroform,methanol (7mg/ml),and benzene.
IUPAC navn (3S,3'R,3'aS,6'S,6aS,9S)-3',6',10,11b-tetramethylspiro[2,3,4,6,6a,6b,7,8,11,11a-dec. ahydro-1H-benzo[a]fluoren-9,2'-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-3H-furo[3,2-b]pyridin]-3-ol
Formel vægt 411.62
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Pulver