Få mere at vide
Abcam Cyclooxygenase 1 (COX1) Hæmmer-Assay Kit (Fluorometrisk)
Artikelnummer. 32114606 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
100 prøver
Artikelnummer. Mængde
32114606 100 prøver
1 options
Artikelnummer. 32114606 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab204698100Test
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Mål COX1 / Cyclooxygenase 1-hæmmere i andre prøver med Cyclooxygenase 1 (COX1) Inhibitor Assay Kit AB204698. Citeret i 11 publikationer. Brug med mikropladelæser.
Mål COX1 / Cyclooxygenase 1-hæmmere i andre prøver med Cyclooxygenase 1 (COX1) Inhibitor Assay Kit AB204698. Citeret i 11 publikationer. Brug med mikropladelæser.
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Mængde 100 prøver