Få mere at vide
Cyclooctylamin, 97%
Artikelnummer. 10646914 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10646914 100 g Glasflaske 100g
10775941 5 g Glasflaske 5g
10172420 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10646914 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 111461000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5452-37-9 | C8H17N | 127,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5452-37-9
Molekylær formel C8H17N
Molekylvægt (g/mol) 127.23
MDL nummer MFCD00001748
InChI nøgle HSOHBWMXECKEKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclooctylamine, aminocyclooctane, cyclooctyl amine, acmc-1ap2c, hsohbwmxeckekv-uhfffaoysa, cyclooctylamine, purum gc
PubChem CID 2903
IUPAC navn cyclooctanamin
SMIL C1CCCC(CCC1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclooctylamine
Smeltepunkt -48 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9200g/mL
Kogepunkt 190 °C
Flammepunkt 62 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C8H15NH2
Brydningsindeks 1,4800 til 1,482
Mængde 100 g
Beilstein 12, IV, 128
Specifik vægtfylde 0.92
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 10,2 g/L (20 °C)
Viskositet 5 mPa (20 °C)
Formel vægt 127.23
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclooctylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.