Få mere at vide
Cyclooctylamine, 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11374404
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11374404 25 g 25g
11364404 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11374404 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00981.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Cyclooctylamine is used as pharmaceutical intermediates.
Solubility
Soluble in water. 10.2 g/L at 20°C.
Notes
Protect from moisture, heat. Avoid excessive and light exposure. Air sensitive. Store at +15°C to +25°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5452-37-9
Molekylær formel C8H17N
Molekylvægt (g/mol) 127.231
MDL nummer MFCD00001748
InChI nøgle HSOHBWMXECKEKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclooctylamine, aminocyclooctane, cyclooctyl amine, acmc-1ap2c, hsohbwmxeckekv-uhfffaoysa, cyclooctylamine, purum gc
PubChem CID 2903
IUPAC navn cyclooctanamine
SMIL C1CCCC(CCC1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclooctylamine
Smeltepunkt -48°C
Tæthed 0.912
Kogepunkt 189°C to 190°C
Flammepunkt 62°C (143°F)
Lugt Amine-like
Brydningsindeks 1.481
Mængde 25 g
FN nummer UN2735
Beilstein 2689120
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water. 10.2g/L at 20°C.
Formel vægt 127.23
Procent renhed ≥97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclooctylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.