Få mere at vide
Cyclooctylamine, 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11364404
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11364404 5 g 5g
11374404 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11364404 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00981.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Cyclooctylamine is used as pharmaceutical intermediates.
Solubility
Soluble in water. 10.2 g/L at 20°C.
Notes
Protect from moisture, heat. Avoid excessive and light exposure. Air sensitive. Store at +15°C to +25°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5452-37-9
Molekylær formel C8H17N
Molekylvægt (g/mol) 127.231
MDL nummer MFCD00001748
InChI nøgle HSOHBWMXECKEKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclooctylamine, aminocyclooctane, cyclooctyl amine, acmc-1ap2c, hsohbwmxeckekv-uhfffaoysa, cyclooctylamine, purum gc
PubChem CID 2903
IUPAC navn cyclooctanamine
SMIL C1CCCC(CCC1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclooctylamine
Smeltepunkt -48°C
Tæthed 0.912
Kogepunkt 189°C to 190°C
Flammepunkt 62°C (143°F)
Lugt Amine-like
Brydningsindeks 1.481
Mængde 5 g
FN nummer UN2735
Beilstein 2689120
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water. 10.2g/L at 20°C.
Formel vægt 127.23
Procent renhed ≥97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclooctylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.