Få mere at vide
(Cyclooctatetraene)iron tricarbonyl, 98%
Artikelnummer. 11398178
Skift visning
Mængde:
0.5 g
2 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11398178 0.5 g 0.5g
11308188 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11398178 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039402.02
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 12093-05-9 | C11H8FeO3 | 244.027 g/mol
(Cyclooktatetraen)jerntricarbonyl anvendes som primære og sekundære mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12093-05-9
Molekylær formel C11H8FeO3
Molekylvægt (g/mol) 244.027
MDL nummer MFCD00001755
InChI nøgle XAOCYVWRKJTXOL-JGZYGLCTSA-N
Synonym cyclooctatetraene iron tricarbonyl, tricarbonyl cyclooctatetraene iron, cyclooctatetraenetricarbonyliron, tricarbonyl cyclooctatetraene iron ii, 1,3,5,7-cyclooctatetraeneiron tricarbonyl, tris carbon monoxide cyclooctatetraene iron
PubChem CID 11436476
IUPAC navn kulilte;cyclooctatetraen;jern
SMIL [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C1=CC=CC=CC=C1.[Fe]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Cyclooctatetraene)iron tricarbonyl
Smeltepunkt 93°C to 95°C
Farve Rød til Brun
Mængde 0.5 g
FN nummer UN3466
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 244.03
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (Cyclooctatetraene)iron tricarbonyl
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.