Få mere at vide
Cyclooctanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclooctanone |
| CAS | 502-49-8 |
| Molekylær formel | C8H14O |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | NSC 9475 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O/c9-8-6-4-2-1-3-5-7-8/h1-7H2 |
| SMIL | O=C1CCCCCCC1 |
| IUPAC navn | cyclooctanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 126.2 |
| Formel vægt | 126.1045 |