Få mere at vide
Cyclooctanonoxim, 98+%
Artikelnummer. 11472658
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11472658 50 g 50g
11462658 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11472658 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16672.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
CAS: 1074-51-7 | C8H15NO | 141,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1074-51-7
Molekylær formel C8H15NO
Molekylvægt (g/mol) 141.21
MDL nummer MFCD00191967
InChI nøgle KTPUHSVFNHULJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclooctanone oxime, cyclooctanone, oxime, cyclooctanonoxim, cyclooctanoneoxime, acmc-1bxvz, hydroxyimino cyclooctane
PubChem CID 136841
IUPAC navn N-cyclooctylidenhydroxylamin
SMIL ON=C1CCCCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclooctanone oxime
Smeltepunkt 36 °C til 37 °C
Kogepunkt 128 °C til 129 °C (14 mmHg)
Mængde 50 g
Formel vægt 141.22
Procent renhed ≥98%