Få mere at vide
Cyclooctanonoxim, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclooctanone oxime |
| Smeltepunkt | 36°C to 37°C |
| Kogepunkt | 128°C to 129°C (14 mmHg) |
| Mængde | 10 g |
| Formel vægt | 141.22 |
| Procent renhed | ≥98% |