Få mere at vide
Cyclooctanone, 98%
Beskrivelse
Cyclooctanon er en alifatisk cyklus, der udviste hæmmende aktivitet over for aldosteronsyntase, et lovende terapeutisk mål til behandling af hjerte-kar-sygdomme relateret til unormalt højt aldosteronniveau. Det bruges også til syntese af 14-leddede lactoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløseligt i vand ved 20 °C 15g/L. Opløselig i acetone, alkohol, chloroform, methanol og benzen.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Hold antændelseskilder væk.
Tekniske data
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Cyclooctanone |
| Smeltepunkt | 37°C to 44°C |
| Tæthed | 0.96 |
| Kogepunkt | 195°C to 197°C |
| Flammepunkt | 72°C (161°F) |
| Lugt | Pleasant |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN1759 |
| Beilstein | 1280738 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water at 20°C 15g/L. Soluble in acetone,alcohol,chloroform,methanol and benzene. |
| Mehr anzeigen |