Få mere at vide
Cyclooctanone, 98%
Artikelnummer. 10350984 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10350984 25 g 25g
10385690 100 g 100g
10289393 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10350984 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 111440250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 502-49-8 | C8H14O | 126.2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 502-49-8
Molekylær formel C8H14O
Molekylvægt (g/mol) 126.2
MDL nummer MFCD00001754
InChI nøgle IIRFCWANHMSDCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclooctan-1-one, cyclooctyloxy, chembl18737, cyclooctanon, oxocyclooctane, cyclo-octanone, cyclooctanone, acmc-209kku, wln: l8vtj, 4-07-00-00049 beilstein handbook reference
PubChem CID 10403
IUPAC navn cyclooctanon
SMIL C1CCCC(=O)CCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclooctanone
Navn note 98%
Smeltepunkt 39.0°C to 44.0°C
Farve Farveløs til hvid
Tæthed 0.9500g/mL
Kogepunkt 195.0°C to 197.0°C
Flammepunkt 74°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C8H14(=O)
Mængde 25 g
Beilstein 07, 21
Specifik vægtfylde 0.95
Opløselighedsinformation Solubility in water: 15g/l (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,acetone and benzene
Formel vægt 126.2
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk lavtsmeltende faststof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclooctanone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.