Få mere at vide
Cyclooctanol, 97%
Artikelnummer. 11433418
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11433418 25 g 25g
11443418 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11433418 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17825.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 696-71-9 | C8H16O | 128.22 g/mol
Cyclooctanol er et nøgleudgangsmateriale, der anvendes til fremstilling af cylooctanon ved at bruge et chromsyrereagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cyclooctanol er et nøgleudgangsmateriale, der anvendes til fremstilling af cylooctanon ved brug af et chromsyrereagens.
Opløselighed
Blandbar med acetone.
Noter
Indeholder 75+% cyclopentan; resten består af C{5} og C{6} carbonhydrid. Uforligelig med stærke oxidationsmidler, syrechlorid og syreanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 696-71-9
Molekylær formel C8H16O
Molekylvægt (g/mol) 128.22
MDL nummer MFCD00001744
InChI nøgle FHADSMKORVFYOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclooctyl alcohol, 1-hydroxycyclooctane, acmc-209oac, fhadsmkorvfyos-uhfffaoysa
PubChem CID 12766
IUPAC navn cyclooctanol
SMIL OC1CCCCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclooctanol
Smeltepunkt 14°C to 15°C
Tæthed 0.97
Kogepunkt 97°C to 98°C (11 mmHg)
Flammepunkt 86°C (186°F)
Brydningsindeks 1.486
Mængde 25 g
Beilstein 1848166
Opløselighedsinformation Miscible with acetone.
Formel vægt 128.22
Procent renhed 97%