missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Cyclooctane-d16, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclooctane-d16 |
| CAS | 92204-03-0 |
| Molekylær formel | C8 D16 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Cyclooctane-d16 (7CI, 9CI), Cyclooctane-D16 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h1-8H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2 |
| SMIL | [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-hexadecadeuteriocyclooctane |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.3112 |
| Formel vægt | 128.2256 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?