Få mere at vide
Cyclooctane-d16, TRC
Artikelnummer. 30365777
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30365777 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30365777 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC99117110MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclooctane-d16
CAS 92204-03-0
Molekylær formel C8 D16
Mængde 10 mg
Synonym Cyclooctane-d16 (7CI, 9CI), Cyclooctane-D16
InChI formel InChI=1S/C8H16/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h1-8H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2
SMIL [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
IUPAC navn 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-hexadecadeuteriocyclooctane
Molekylvægt (g/mol) 128.3112
Formel vægt 128.2256