Få mere at vide
Cyclooctane, 99+%
Artikelnummer. 11328106
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11328106 50 mL 50ml
11338106 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11328106 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15000.AD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 292-64-8 | C8H16 | 112.216 g/mol
Cyclooctane bruges som opløsningsmiddel, reagenser og syntetiske organiske mellemprodukter, og det kan bruges til at fremstille cyclooctanon. Det bruges også som mellemprodukt i produktion af plast, fibre, klæbemidler og belægninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cyclooctane bruges som opløsningsmiddel, reagenser og syntetiske organiske mellemprodukter, og det kan bruges til at fremstille cyclooctanon. Det bruges også som mellemprodukt i produktion af plast, fibre, klæbemidler og belægninger.
Opløselighed Ikke blandbar eller
vanskelig at blande i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 292-64-8
Molekylær formel C8H16
Molekylvægt (g/mol) 112.216
MDL nummer MFCD00004162
InChI nøgle WJTCGQSWYFHTAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym octamethylene, cyclooctan, unii-kkz3kbs654, kkz3kbs654, cyclooctane, acmc-209h7x, cambridge id 6337558, cambridge id 6511221, cambridge id 6544558, cyclooctane, analytical standard
PubChem CID 9266
IUPAC navn cyclooctan
SMIL C1CCCCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclooctane
Smeltepunkt 12°C to 14°C
Tæthed 0.835
Kogepunkt 150°C to 152°C
Flammepunkt 28°C (82°F)
Brydningsindeks 1.458
Mængde 50 mL
FN nummer UN3295
Beilstein 1900349
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vægt 112.22
Procent renhed ≥99%