Få mere at vide
RETSCH Cykloner
Artikelnummer. 12652705 Shop alle Retsch produkter
Skift visning
Inkluderer:
250, 500 ml prøveflasker, filterpose
250, 500 ml prøveflasker, filterpose, forbindelse til støvsuger
3 L opsamlingsbeholder, filterpose, tilslutning til støvsuger
3 l opsamlingsbeholder, filterpose
5 L opsamlingsventil, filterpose, forbindelse til støvsuger
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
12652705 3 L opsamlingsbeholder, filterpose, tilslutning til støvsuger Hver
11737404 250, 500 ml prøveflasker, filterpose Hver
12642705 3 l opsamlingsbeholder, filterpose Hver
11984272 250, 500 ml prøveflasker, filterpose, forbindelse til støvsuger Hver
11994272 5 L opsamlingsventil, filterpose, forbindelse til støvsuger Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12652705 Leverandør RETSCH Leverandørnr. 22.935.0018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29185.00 DKK
    25507.35 DKK / Pakke med 1
    Spare 3677.65 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 08-02-2027
Tekniske data
Produkttype Cyklon
Diameter (metrisk) 31.2 mm
Til brug med (udstyr) Til ZM 200
Inkluderer 3 L opsamlingsbeholder, filterpose, tilslutning til støvsuger