Få mere at vide
RETSCH Cykloner
Shop alle Retsch produkter
Inkluderer:
1 prøveflaske 250mL og 1 prøveflaske 500mL, filterpose
1 prøveflaske 250mL og 1 prøveflaske 500mL, filterpose, tilslutning til støvsuger
3 L opsamlingsbeholder, filterpose, tilslutning til støvsuger
3 l opsamlingsbeholder, filterpose
5L opsamlingsbeholder, filterpose, tilslutning til støvsuger
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Cyklon |
| Diameter (metrisk) | 36 mm |
| Til brug med (udstyr) | Til ZM 200 |
| Inkluderer | 5L opsamlingsbeholder, filterpose, tilslutning til støvsuger |