Få mere at vide
RETSCH Cykloner
Artikelnummer. 11984272 Shop alle Retsch produkter
Inkluderer:
1 prøveflaske 250mL og 1 prøveflaske 500mL, filterpose
1 prøveflaske 250mL og 1 prøveflaske 500mL, filterpose, tilslutning til støvsuger
3 L opsamlingsbeholder, filterpose, tilslutning til støvsuger
3 l opsamlingsbeholder, filterpose
5L opsamlingsbeholder, filterpose, tilslutning til støvsuger
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11984272
Brand: RETSCH 22.935.0017
Kun null tilbage
Tekniske data
Produkttype Cyklon
Diameter (metrisk) 36 mm
Til brug med (udstyr) Til ZM 200
Inkluderer 1 prøveflaske 250mL og 1 prøveflaske 500mL, filterpose, tilslutning til støvsuger