Få mere at vide
RETSCH Cyclone Mill Twister
Artikelnummer. 11730815 Shop alle Retsch produkter
Skift visning
Spænding:
220/240 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding Pakningsstørrelse
11730815 220/240 V Hver
1 options
Artikelnummer. 11730815 Leverandør RETSCH Leverandørnr. 20.831.0001
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Designet til behandling af fødevarer og foder til efterfølgende NIR-analyse. Retsch™ Cyclone Mill Twister optimerer den reproducerbare prøveforberedelse til NIR-analyse, hvilket giver meningsfulde og pålidelige analyseresultater.
  • Optimeret form af rotor og slibekammer genererer en luftstråle, som fører jordprøven gennem den integrerede cyklon ind i prøveflasken
  • Luftstråle forhindrer materialet i at varme op og bevarer dermed fugtindholdet
  • Sigter garanterer optimal partikelstørrelsesfordeling, så det ikke er nødvendigt at omkalibrere NIR-spektrometeret
  • Rotorhastigheden kan justeres i 3 trin, hvilket giver mulighed for perfekt tilpasning til prøvekravene
  • Rengøring af møllen er hurtig og nem, da luftstrålen bevirker en fuldstændig udledning af materialet fra formalingskammeret
  • Ideel til formaling af foder, korn, foder og andre lignende produkter
  • 3 kontrollerede hastigheder
  • Cyklonseparator med 250mL opsamlingsflaske til hurtig ekstraktion af prøve
  • Ingen krydskontaminering takket være nem rengøring
  • Praktisk betjeningspanel
  • Robust industrimotor 900w med lang levetid
Tekniske data
Produkttype Cyclone Mill Twister
Dimensioner (L x B x H) 283 x 449 x 427 mm
Elektriske krav 220/240 V, 50/60 Hz
Til brug med (applikation) Til slibning før NIR-analyse
Til brug med (udstyr) Til slibning før NIR-analyse
Højde (metrisk) 427 mm
Længde (metrisk) 283 mm
Fase 1-faset strømtilslutning
Spænding 220/240 V
Vægt (metrisk) 14 kg
Bredde (metrisk) 449 mm
Frekvens 50/60 Hz