Få mere at vide
Fistreem International™ Cyklonvandstillet Ultrapure
Artikelnummer. 13106010
Skift visning
Output flowhastighed:
4 l/time. Enkelt destilleret
Spænding:
220 V
Dimensioner (L x B x H):
300 x 380 x 750 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Output flowhastighed Spænding Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
13106010 4 l/time. Enkelt destilleret 220 V 300 x 380 x 750 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 13106010 Leverandør Fistreem International™ Leverandørnr. WSC004.MH3.4
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-02-2027
Yderst velegnet til life science-applikationer. Fistreem International™ Cyclon Ultrapure Water Still anvender moderne elektronik og dobbelte sikkerhedssystemer til at producere pyrogenfrit destillat af høj kvalitet.
Cyclon ultrapure vanddiller er designet til at overgå accepterede renheds- og ydeevneniveauer for traditionelle systemer. Af særlig interesse for brugere inden for biovidenskab er det pyrogenfri destillat af den allerhøjeste renhed. Destillationsapparatets unikke kondensatordampfælde skaber en cyklonisk effekt, der eliminerer alle dampbårne dråber og forhindrer derved overførsel i destillatet. Der tilbydes output på 4L/time og 8L/time enkeltdestilleret og 4L/time dobbeltdestilleret. Borosilikatglasvarer af høj kvalitet rummer meget holdbare, silicabeklædte varmeelementer. Beskyttelse af varmelegemerne med termistorstyring og en termisk sikring muliggør sikker drift uden opsyn. Automatisk reservoirstyring slukker automatisk for destillationsapparatet på et fyldt reservoir. Stillsene leveres klar til tilslutning til en vandhaneforsyning og vil give højkvalitets pyrogenfrit vand, selv på de hårdeste fødevandsforsyninger. Kedlens indhold drænes automatisk ved sluk for at reducere hastigheden af kalkdannelse. Den har stadig en ren facilitet, som forenkler og semi-automatiserer afkalkningsprocessen.
Mulighed for behandlet foder
Hvor det foretrækkes, kan Cyclon-destillationsapparater tilføres forbehandlet vand af passende kvalitet for at reducere eller eliminere behovet for periodisk rengøring. I denne tilstand adskilles kondensatorvandet (hanetilførsel) fra kedelvandet (behandlet foder) for at spare penge. Cyclon-stills leveres med forbehandlede foderkomponenter, som nemt monteres af brugeren, så behandlet vand kan leveres direkte til kedlen. I denne tilstand sikrer kontroller, at det behandlede fodervand automatisk tilføres efter behov, så spild undgås. Egnet fødevand er deioniseret, omvendt osmose eller destilleret kvalitet. Destillationsapparatet kan tilføres fra en brugers eksisterende vandkilde. Alternativt er Cyclon-deionisatoren specielt designet til brug med destillationsapparatet.
En lavvandstrykadapter er tilgængelig til brug med fødevandstryk mellem 0,35 bar og 0,70 bar (5psi til 10psi). Kontakt venligst kundeservice for information.
Tekniske data
Produkttype Cyclon Still
Output flowhastighed 4 l/time. Enkelt destilleret
Dimensioner (L x B x H) 300 x 380 x 750 mm
Elektriske krav 220 V 3 kW
Spænding 220 V
Dybde (metrisk) 380 mm
Højde (metrisk) 750 mm
Bredde (metrisk) 300 mm