Få mere at vide
Cyclohexylzinkbromid, 0,5M i THF, pakket under argon i genlukkelig ChemSeal™ flasker, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15415425
Skift visning
Mængde:
50 mL
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15415425 50 mL 50ml
1 options
Artikelnummer. 15415425 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H58852.AD
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7565-57-3 | C6H11BrZn | 228.438 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges som primær og sekundær mellemliggende
.
Opløselighed Reagerer med vand
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexylzinc bromide
Navn note Pakket under argon i genlukkelige ChemSeal™ flasker
CAS 7565-57-3
Tæthed 0.963
Molekylær formel C6H11BrZn
MDL nummer MFCD00671993
Mængde 50 mL
FN nummer UN3399
Følsomhed Luftfølsom
Synonym cyclohexylzinc bromide, cyclohexylzinc bromide solution, bromozinc 1+ ,cyclohexane, bromo cyclohexyl zinc, cyclohexylzinc bromide, 0.50 m in thf, cyclohexylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, cyclohexylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, cyclohexylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Opløselighedsinformation Reagerer med vand.
InChI nøgle PVURAUIMVICLOH-UHFFFAOYSA-M
SMIL C1CC[CH-]CC1.[Zn+]Br
IUPAC navn bromzink(1+);cyclohexan
Molekylvægt (g/mol) 228.438
PubChem CID 4385789
Formel vægt 228.44