Få mere at vide
Cyclohexylurinstof, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11471397
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11471397 25 g 25g
11481397 100 g 100g
11491397 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11471397 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24915.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 698-90-8 | C7H14N2O | 142.202 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 698-90-8
Molekylær formel C7H14N2O
Molekylvægt (g/mol) 142.202
MDL nummer MFCD00014286
InChI nøgle WUESWDIHTKHGQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-cyclohexylurea, urea, cyclohexyl, n-cyclohexylurea, n-cyclohexlurea, cyclohexyl urea, amino-n-cyclohexylamide, cyclohexyl-urea, monocyclohexylurea, n'-cyclohexylurea, n'-cyclohexyl urea
PubChem CID 69684
IUPAC navn cyclohexylurinstof
SMIL C1CCC(CC1)NC(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexylurea
Smeltepunkt 191°C to 195°C
Mængde 25 g
Beilstein 636914
Formel vægt 142.2
Procent renhed 98%