Få mere at vide
Cyclohexylmethylmagnesiumbromid, 0,2-0,3M opløsning i THF, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10088079 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10088079 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
1 options
Artikelnummer. 10088079 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 433611000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 35166-78-0 | C7H13BrMg | 201.39 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexylmethylmagnesium bromide
CAS 35166-78-0, 109-99-9
Farve Brun til farveløs
Tæthed 0.9660g/mL
Flammepunkt −20°C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Molekylær formel C7H13BrMg
MDL nummer MFCD02260210
Mængde 100 mL
Specifik vægtfylde 0.966
Synonym cyclohexylmethylmagnesium bromide, cyclohexylmethyl magnesium bromide solution, zbciogfgzrnnec-uhfffaoysa-m, magnesium,bromo cyclohexylmethyl, bromo cyclohexylmethyl magnesium, cyclohexylmethylmagnesium bromide 0.25 m in tetrahydrofuran, cyclohexylmethylmagnesium bromide, 0.25m in tetrahydrofuran, grignard reagent
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts
InChI nøgle ZBCIOGFGZRNNEC-UHFFFAOYSA-M
SMIL Br[Mg]CC1CCCCC1
IUPAC navn magnesium;methanidylcyclohexan;bromid
Molekylvægt (g/mol) 201.39
PubChem CID 10932511
Formel vægt 201.39
Fysisk form Løsning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclohexylmethylmagnesium bromide, 0.25M solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.