Få mere at vide
(Cyclohexylmethyl)zinc bromide, 0.5M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
Artikelnummer. 15435335
Mængde:
50 mL
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. 15435335
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H58186.AD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 135579-86-1 | C7H13BrZn | 242.465 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Cyclohexylmethyl)zinc bromide
Navn note Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 135579-86-1
Tæthed 0.972
Molekylær formel C7H13BrZn
MDL nummer MFCD01311418
Mængde 50 mL
FN nummer UN3399
Følsomhed Air sensitive
Synonym cyclohexylmethyl zinc bromide solution, cyclohexyl methylzinc bromide, cyclohexylmethyl zinc ii bromide, bromozinc 1+ ,methanidylcyclohexane, cyclohexylmethyl zinc bromide, 0.50 m in thf, cyclohexyl methylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, cyclohexylmethyl zinc bromide solution, 0.5 m in thf, cyclohexylmethyl zinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
InChI nøgle SJCALMUTSZRVSS-UHFFFAOYSA-M
SMIL [CH2-]C1CCCCC1.[Zn+]Br
IUPAC navn bromozinc(1+);methanidylcyclohexane
Molekylvægt (g/mol) 242.465
PubChem CID 4486981
Formel vægt 242.46