Få mere at vide
Cyclohexylmethyl isothiocyanat, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclohexylmethyl isothiocyanate |
| Tæthed | 1.02 |
| Kogepunkt | 222 °C til 223 °C |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.536 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN2922 |
| Beilstein | 2079123 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Formel vægt | 155.26 |
| Vis mere |