Få mere at vide
Cyclohexylmethyl isothiocyanate, 97%
Artikelnummer. 11348245
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11348245 1 g 1g
11358245 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348245 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10129.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 52395-66-1 | C8H13NS | 155.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52395-66-1
Molekylær formel C8H13NS
Molekylvægt (g/mol) 155.26
MDL nummer MFCD00040881
InChI nøgle RYBJNWIQNLZNPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexanemethyl isothiocyanate, isothiocyanatomethyl cyclohexane, cyclohexylmethyl isothiocyanate, cyclohexylmethanisothiocyanate, cyclohexanemethylisothiocyanate, isothiocyanatomethyl cyclohexane #
PubChem CID 142928
IUPAC navn isothiocyanatomethylcyclohexan
SMIL S=C=NCC1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexylmethyl isothiocyanate
Tæthed 1.02
Kogepunkt 222°C to 223°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.536
Mængde 1 g
FN nummer UN2922
Beilstein 2079123
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 155.26
Procent renhed 97%