Få mere at vide
Cyclohexylmethyl Heptyl Sulfite, TRC
Artikelnummer. 30004819
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30004819 1 g
30008450 100 mg
30007535 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30004819 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9863001G
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 959225-63-9
Molekylær formel C14H28O3S
Molekylvægt (g/mol) 276.44
Synonym Cyclohexylmethyl Heptyl Ester Sulfurous Acid;
IUPAC navn cyclohexylmethyl heptyl sulfite
SMIL CCCCCCCOS(OCC1CCCCC1)=O
Spécification
Kemisk navn eller materiale Cyclohexylmethyl Heptyl Sulfite
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C14H28O3S/c1-2-3-4-5-9-12-16-18(15)17-13-14-10-7-6-8-11-14/h14H,2-13H2,1H3
Formel vægt 276.18
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.