Få mere at vide
Cyclohexylmethylbromid, 96%
Artikelnummer. 10253832 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10253832 5 g Glasflaske 5g
10681195 25 g Glasflaske 25g
10220753 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10253832 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 111350050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2550-36-9 | C7H13Br | 177,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2550-36-9
Molekylær formel C7H13Br
Molekylvægt (g/mol) 177.09
MDL nummer MFCD00001509
InChI nøgle UUWSLBWDFJMSFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromomethyl cyclohexane, cyclohexylmethyl bromide, cyclohexane, bromomethyl, bromocyclohexylmethane, cyclohexylmethylbromide, cyclohexylmethybromide, bromomethyl-cyclohexane, pubchem3103, 1-bromomethylcyclohexane
PubChem CID 137636
SMIL BrCC1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexylmethyl bromide
Farve Gul
Tæthed 1.2800g/mL
Kogepunkt 76°C to 77°C (26.0 mmHg)
Flammepunkt 57°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H11CH2Br
Brydningsindeks 1.4910 to 1.493
Mængde 5 g
Beilstein 05, IV, 100
Specifik vægtfylde 1.28
IUPAC navn brommethylcyclohexan
Formel vægt 177.08
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske