Få mere at vide
Cyclohexylmethanol, Mikromol™
Artikelnummer. 17947914
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17947914 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17947914 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0795.02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Cyclohexylmethanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexylmethanol
CAS 100-49-2
Analyt- eller komponentnavne Cyclohexylmethanol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H14 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Cyclohexylmethanol, Benzyl Alcohol Imp. B (EP), Benzyl Alcohol Impurity B
InChI formel InChI=1S/C7H14O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h7-8H,1-6H2
SMIL OCC1CCCCC1
IUPAC navn cyclohexylmethanol
Molekylvægt (g/mol) 114.19
Mængde 100 mg
Formel vægt 114,1045 g/mol